Learn More
Cytiva HiScreen™ Sepharose™ Vorgepackte High Performance HIC-Säulen
Entwickelt für die Methodenoptimierung und das Parameterscreening
174.00 €
Spezifikation
Säulenbettvolumen 4.7 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.3 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 7.7 mm
Menge 1 x 4,7 ml
Höhe (angloamerikanisch) 3.93 Zoll
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Puffer Produkttyp Ligandentyp Support-Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Puffer Produkttyp Ligandentyp Support-Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
12475700
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
28-9782-42
1M NaOH, 1M Essigsäure, 8M Harnstoff, 6M Guanidine-Hydrochlorid, 30 % Acetonitril, 70 % Ethanol, 3M Ammoniumsulfat, 1mM HCl, 30 % Isopropanol, 2 % SDS HiScreen Butyl-Sepharose HP-Säule Butyl Quervernetzte Agarose
174.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10557680
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
28-9505-16
1M NaOH, 1M Essigsäure, 30 % Acetonitril, 70 % Ethanol, 30 % Isopropanol, 6M Guanidine-Hydrochlorid, 8M Harnstoff, 3M Ammoniumsulfat, Ionische Detergenzien, nichtionische organische Detergenzien, polare organische Lösungsmittel, 2 % Natriumdodectylsulfat HiScreen Phenyl-Sepharose HP-Säule Phenyl 6 % hochvernetzte Agarose
174.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Gebrauchsfertige Säulen für eine komfortable Prozessentwicklungsoptimierung
  • Standard-Medien für aliphatische/aromatische hydrophobe Interaktionschromatographie zur Gewinnung und erstweiligen Aufreinigung
  • Die Betthöhe von 10 cm ermöglicht Methodenoptimierung und Parameteranalyse
  • Einfache Reihenschaltung, um eine Betthöhe von 20 cm zu gewährleisten
  • Kleines Bettvolumen (4.7 ml) für schnelle Ergebnisse und minimalen Proben-/Pufferverbrauch
  • Reproduzierbare Ergebnisse, skalierbar auf BioProcess Säulen, die mit den gleichen Chromatographiemedien mit derselben linearen Strömungsgeschwindigkeit gepackt wurden
HiScreen Phenyl HP
  • Substitutionsgrad: ∽25 μmol Phenyl/ml Gel
HiScreen Butyl HP
  • Substitutionsgrad: ∽50 μmol Phenyl/ml Gel
Spezifikation
Spezifikation
4.7 ml
7.7 mm
3.93 Zoll
<150 cm/h
3 bar
24 bis 44 μm
Ion Exchange Column
0.3 Zoll
1 x 4,7 ml
100 mm
Polypropylen
3 bis 13
4 bis 30 °C
Praktisches Screening von Parametern für die Prozessentwicklung