Learn More
Cytiva HiTrap™ Con A 4B Säulen
Zur Trennung und Reinigung von Glykoproteinen, Polysacchariden und Glykolipiden
216.00 € - 780.00 €
Spezifikation
Puffer | Wässriger Puffer |
---|---|
Produkttyp | HiTrap Con A Sepharose 4B Säule |
Höhe (angloamerikanisch) | 0.98 Zoll |
Höhe (metrisch) | 25 mm |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Menge | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Menge | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11721417
|
Cytiva
28952085 |
0.27 Zoll | 5 x 1 ml | < 4 ml/min |
216.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11731417
|
Cytiva
28-9520-96 |
0.62 Zoll | 5 x 5 ml | < 20 ml/min |
780.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Description
- Vorgepackt mit Con A Sepharose™ 4 B Medien
- Bettvolumen: 1 und 5 ml
- Bettabmessungen: 7 x 25 mm (1 ml), 16 x 25 mm (5 ml)
- Säulenmaterial: Polypropylen (PP)
- Max. Durchflussrate: 4 ml/min (1 ml), 20 ml/min (5 ml)
- Ligand: Concanavalin A (Con A)
- Matrix: 4 % Agarose
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 4 bis 9
Specifications
Wässriger Puffer | |
0.98 Zoll | |
Polypropylen | |
3 bar | |
45 bis 165 μm | |
4 bis 8 °C | |
Praktische Trennung und Aufreinigung von Glykoproteinen, Polysacchariden und Glykolipiden |
HiTrap Con A Sepharose 4B Säule | |
25 mm | |
Concanavalin A (13 mg Con A/ml entwässertes Medium) | |
4 bis 9 | |
4 % Agarose | |
Ion Exchange Column |