Learn More
Hoefer™ PR 648 Slot Blot Blotting-Verteiler
Bietet eine einfache, praktische Methode zum Screening rekombinanter Klone sowie von DNA, RNA und Proteinen
Marke:  Hoefer™ PR648
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.76300kg
Artikelnummer. 10390295
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: Oberer Block, Membran-Stützblock mit O-Ring, unterer Block mit Steckverbinder, QuickFit Steckverbinder mit O-Ring, sechs Klemmschrauben, Membran-Schneideschablone
Beschreibung
Beschreibung
Achtundvierzig Schlitze in einem Gitter 4 × 12 laufen in eine einzelne untere Kammer, die über eine Armatur zum Anbringen einer Vakuumpumpe oder eines Aspirators verfügt, um Proben durch den Schlitz zu ziehen. Jeder Schlitz ist 6 mm lang und 0,80 mm breit und exponiert 4,8 mm2 an Membran.
  • Die erhöhte Lippe um jeden Schlitz sorgt für eine effektive Abdichtung und verhindert eine Kreuzkontamination zwischen den Wells
  • Das alphanumerische Raster erleichtert die genaue Probenanwendung
  • Ausrichtungsstifte sorgen für eine schnelle und einfache Montage
  • Die im Slot-Blot oder aus den Membranen erstellten Autoradiographien lassen sich einfach durch Densitometrie quantifizieren
  • Aus widerstandsfähigem Acryl
Spezifikation
Spezifikation
Slot-Blot-Blotting-Verteiler
Acryl
113 °F
1 ml
3.14 Zoll
6.1 Zoll
4.72 Zoll
Oberer Block, Membran-Stützblock mit O-Ring, unterer Block mit Steckverbinder, QuickFit™ Steckverbinder mit O-Ring, 6 Klemmschrauben, Membran-Schneideschablone
48
45 °C
8 x 15,5 x 12 cm (3,14 x 6,1 x 4,72 in.)
8 cm
15,5 cm
12 cm