Learn More
Cytiva ETTAN DALT LF GLASS SET
Marke: Cytiva 80-6475-58
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beinhaltet:
- Eine Borosilikatglasplatte (27.6 x 21.7 cm x 3 mm)
- Eine Borosilikatglasplatte (27.6 x 21.1 cm x 3 mm)
- Zwei Vinyl-Distanzstücke (10 mm x 1 mm)
Spezifikation
Kit für Glasplatten mit niedriger Fluoreszenz | |
1 Borosilikatglasplatte (27,6 x 21,7 cm x 3 mm), 1 Borosilikatglasplatte (27,6 x 21,1 cm x 3 mm), 2 Vinyl-Abstandshalter (10 x 1 mm) | |
Komplettpackungsgröße |