missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva MiniBeads™ Säulen
Vorgepackte MiniBeads™ -Säulen wurden für die Hochleistungsreinigung und Charakterisierung von Biomolekülen mit Ionenaustausch-Chromatographie entwickelt
1627.34 € - 2340.00 €
Spezifikation
Puffer | All common Buffers except high-concentration Oxidizing and reactive agents, DMSO, DMF and Formic Acid |
---|---|
Menge | Each |
Höhe (angloamerikanisch) | 1.96 in. |
Höhe (metrisch) | 50mm |
pH-Bereich | 3 to 11 |
Produktcode | Marke | Flussrate | Ligandentyp | Material | Max. Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Ligandentyp | Material | Max. Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10257754
|
Cytiva
17-0686-01 |
0.1 bis 1 ml/min | O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-N+ (CH3) 3 | Glas | 100 psi |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10217804
|
Cytiva
17-0687-01 |
0.1 to 1mL/min. | O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-SO3 | Glass | 100psi |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10370455
|
Cytiva
17-5177-01 |
0.5 bis 2 ml/min | O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-N+ (CH3) 3 | Polyetherketon | 180 psi |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10605395
|
Cytiva
17517801 |
0.5 to 2mL/min. | O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-SO3 | Polyethere Ketone | 180psi |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Kleine, monodisperse Beads für Reinigungen mit extrem hoher Auflösung. Nicht poröse Beads tragen zu hoher Auflösung bei, bieten jedoch eine geringere Kapazität als MonoBeads
- Analytische und mikropräparative Anwendungen mit einer Auswahl an sowohl Anionen- als auch Kationenaustauschern
- Hohe chemische und physikalische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit und Haltbarkeit
- Tricorn Hochleistungssäulen (4.6/50 PE), vorgepackt mit MiniBeads
- PC-Säulen für die Mikroreinigung (Mikropurifikation)
Präzisionssäulen-Halter können für die Verwendung in Hochleistungs-Cchromatographiesystemen, wie etwa in denen der KTA-Bauweise, erforderlich sein. Für optimale Ergebnisse ist es wichtig, die Kompatibilität der Säule sowie die Systemspezifikationen zu prüfen.
Spezifikation
All common Buffers except high-concentration Oxidizing and reactive agents, DMSO, DMF and Formic Acid | |
1.96 in. | |
3 to 11 | |
Monodisperse Polystyrene/Divinyl Benzene particles | |
Ion Exchange Column |
Each | |
50mm | |
3μm | |
4° to 30°C |