Learn More
Cytiva Probenmahlkit
Trennt kleine Gewebe- und Zellproben für die Proteinextraktion
Marke: Cytiva 80-6483-37
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beinhaltet: Mikrozentrifugenröhrchen mit Mahlharz, 50; Stößeln, 50
Beschreibung
- Verwendung von 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen, Mahlharz und Einweg-Stößeln
- Verarbeitung von bis zu 100 mg Proben pro Röhrchen in 10 Minuten
Spezifikation
Mechanisches Aufbrechen von Zellen oder Gewebe zur Freigabe des Gesamt-Proteingehaltes | |
50 Proben | |
Raumtemperatur |
Probenmahl-Kit | |
1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen, vorgepackt mit Mahlharz, Einweg-Stößeln |