Learn More
Cytiva Sephacryl™ Hochauflösungsmedien
Reinigt Proteine, Polysaccharide und andere Makromoleküle mit Gelfiltration auf Labor- und Industrieniveau. Cytiva Life Sciences™Sephacryl™ Hochauflösungsmedien ermöglichen schnelle und reproduzierbare Aufreinigungen.
210.00 € - 841.00 €
Spezifikation
Puffer | 0.2 M NaOH, 0.1 M HCl, 1 M Essigsäure, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidin-HCl, 1 % SDS, 20 % Ethanol, 30 % Propanol, 30 % Aceto-Nitril (getestet bei 40 °C über einen Zeitraum von 1 Woche), 0.5 M NaOH (nur zur lokalen Säuberung) |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 5.9 in. |
Höhe (metrisch) | 15 cm |
Max. Druck | 1 bar |
pH-Bereich | 3 bis 11 |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Flussrate | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Flussrate | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11530794
|
Cytiva
17-0612-01 |
Sephacryl S-100 HR-Medium | 750mL. | >125 cm/h | 25 bis 75 μm |
841.00 €
750 Milliliter |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11510794
|
Cytiva
17-0609-01 |
Sephacryl S-400 HR-Medium | 750mL. | > 150 cm/h | 50 μm |
841.00 €
750 Milliliter |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11500794
|
Cytiva
17-0599-10 |
Sephacryl S-300 HR-Medium | 150mL. | > 150 cm/h | 50 μm |
210.00 €
150 Milliliter |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11580784
|
Cytiva
17-0584-10 |
Sephacryl S-200 HR-Medium | 150mL. | > 150 cm/h | 50 μm |
210.00 €
150 Milliliter |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
- Schnelle und reproduzierbare Aufreinigung von Proteinen, Polysacchariden und anderen Makromolekülen
- Gel-Filtermedien mit hoher Auflösung und schneller und einfacher Bedienung
- Erhältlich in fünf verschiedenen Fraktionierungsbereichen; ermöglicht reproduzierbare Trennungen über einen breiten Molekulargewichtsbereich hinweg.
- BioProcess-Medium, das für industrielle Anwendungen unterstützt wird und in zugelassenen Prozessen gut etabliert ist
- Erhältlich in verschiedenen Großpackungen und praktischen vorgepackten Formaten für einfache Skalierung und Prozessentwicklung
- Langfristige physikalische und chemische Stabilität sowie einfache Handhabung
- Der hydrophile Charakter ermöglicht maximale Rückgewinnung und minimale unspezifische Adsorption.
- Durchschnittliche Partikelgröße: 50 μm
- Matrix: Allyldextran und N, N'-Methylenbisacrylamid
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 3-11
- Haltbarkeit: 5 Jahre
Spezifikation
0.2 M NaOH, 0.1 M HCl, 1 M Essigsäure, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidin-HCl, 1 % SDS, 20 % Ethanol, 30 % Propanol, 30 % Aceto-Nitril (getestet bei 40 °C über einen Zeitraum von 1 Woche), 0.5 M NaOH (nur zur lokalen Säuberung) | |
15 cm | |
3 bis 11 | |
4 bis 30 °C | |
Gel Filtration Media |
5.9 in. | |
1 bar | |
Allyl-Dextran und N, N'-Methylenbisacrylamid | |
Reinigung von Proteinen, Polysacchariden und anderen Makromolekülen |