Learn More
Cytiva 30 mm SPARTAN™ HPLC-zertifizierte Spritzenfilter mit Luer-Slip-Auslass
Gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse für die Filtration organischer und wässriger HPLC-Lösungen. Whatman™ Spartan™ Zertifizierte 30 mm-Spritzenfilter für HPLC mit Luer-Anschluss sind beständig gegen herkömmliche HPLC-Lösungsmittel und haben einen sehr geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen, die sonst die Analyse beeinflussen könnten.
187.00 € - 188.00 €
Spezifikation
Material | Regenerierte Cellulose |
---|---|
Filtrationsbereich | 5,7 cm2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtrierung von organischen und wässrigen Lösungen in HPLC mit reproduzierbaren Ergebnissen, Reinigung von wässrigen und organischen Lösungen, Filtrierung von Protein-Lösungen |
Gehäusematerial | Polypropylen |
Art des Einlasses | Luer-Lock-Anschluss (weiblich) |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11379334
|
Cytiva
10462950 |
0,45 μm |
187.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11389334
|
Cytiva
10462960 |
0,2 μm |
188.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Gebrauchsfertige Filtereinheit mit einer hydrophilen, proteinarmen Membran aus regenerierter Cellulose in einem Gehäuse aus Polycarbonat. Geprüft und zertifiziert auf die Abwesenheit von UV-absorbierenden Substanzen bei Wellenlängen von 210 und254 nm mit Wasser, Methanol und Acetonitril.Eigenschaften
- Hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber den üblichen wässrigen und organischen HPLC-Lösungsmitteln
- Niedriges Totvolumen (< 10 μl)
Vorteile
- Vielseitig— Für alle Anwendungen einsetzbar, die eine chemisch resistente hydrophile, proteinarme Membran erfordern.
- Dokumentierte Qualität und chargenübergreifende Konsistenz garantieren reproduzierbare Ergebnisse
- Der Mini-Tip Auslass eignet sich ideal zum Filtern in sehr kleine Probenflaschen
- Für Aufreinigungen von wässrigen und organischen Lösungen
- Filtrierung von Protein-Lösungen
Spezifikation
Regenerierte Cellulose | |
Filtrierung von organischen und wässrigen Lösungen in HPLC mit reproduzierbaren Ergebnissen, Reinigung von wässrigen und organischen Lösungen, Filtrierung von Protein-Lösungen | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
50/Pckg. | |
30 mm |
5,7 cm2 | |
Polypropylen | |
Luer-Slip | |
Spritzenfilter |