Learn More
Cytiva TE 62 Transfer Unit Accessory: Foam Sponges
For use with Cytiva TE 62 Transfer Unit (cat. no. 45001962)
Marke:  Cytiva 80620711
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01700kg
Artikelnummer. 12981640
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Choose from 3mm and 6mm
Spezifikation
Spezifikation
TE 62 Protein Transfer Unit
Foam
0.11 in.
Foam Sponges
4
3 mm