Learn More
Cytiva Tricorn™ Säulenrohre aus Glas
Mit Plastikfolie beschichtete Glasröhrchen vermeiden Verletzungen bei Laborpersonal, wenn die Säule herunterfällt oder außerhalb ihrer Spezifikationen betrieben wird.
388.00 € - 507.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Glasröhrchen |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
Material | Borosilikatglas |
Säulentyp | Column Accesory |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10793042
|
Cytiva
18-1153-14 |
10 mm | 50 mm |
388.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10703052
|
Cytiva
18-1153-17 |
10 mm | 200 mm |
507.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Glasröhrchen | |
10 mm | |
Borosilikatglas | |
Column Accesory |