missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GEFT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 14839-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16883694

  • 112.71 € / 20 Mikroliter

Verfügbar ab
16-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The Rho family of small GTPases act as molecular switches to control a wide range of cellular processes. Guanine nucleotide exchange factors (GEFs), like GEFT, activate Rho GTPases by accelerating GDP/GTP exchange. The Rho family of small GTPases act as molecular switches to control a wide range of cellular processes. Guanine nucleotide exchange factors (GEFs), like GEFT, activate Rho GTPases by accelerating GDP/GTP exchange (Souchet et al., 2002 ).
Spezifikation

Spezifikation

GEFT
0.5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6P720, Q86VW2, Q9CWR0
ARHGEF25, GEFT, p63RhoGEF, RhoA/RAC/CDC42 exchange factor
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
115557, 314904, 52666
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
ARHGEF25
Liquid
Arhgef25
Peptide
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation