missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ TV100-MC10 Gel Mehrfachgießvorrichtung
Wirft bis zu zehn 1 mm dicke, 10 x 10 cm standardmäßige oder Gradient-Mini-Gele aus.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Description
- Gele lassen sich entweder als Gradientengele oder Standard-Polyacrylamidgele gießen.
- Bei Gradientengelen ist der Schlauch mit dem Einlassanschluss an der Frontplattenunterseite verbunden.
- Für Polyacrylamidgele wird das Gel mit einer Pipette von der Oberseite der Gießkammer aus gegossen.
- Für die Verwendung mit folgenden Gel-Geräten: 10 x 10 cm (B x H) TV100 Mini-Gel, 20.5 x 10 cm TV200 Breitformat-Minigel und 20.5 x 20 cm TV400 Maxigel.
- Die schwalbenschwanzförmige Silikondichtung wirkt in Verbindung mit 5 Nylonschrauben, verteilt den Druck gleichmäßig auf die Glasplatten und ermöglicht so leckfreies Gießen.
- 1 mm dicke Trennblätter trennen jede Gelkassette nach dem Gießen und halten den korrekten Druck zwischen den Glasplatten und der Frontplatte der Gießkammer aufrecht.
- Der V-förmige Hohlraum stabilisiert den Gradienten im Boden der Gießkammer.
- Einlassanschlüsse sorgen vor der Polymerisation für einen gleichmäßigen Acrylamidfluss in die Gießeinheit.
Specifications
10 x 10 cm (B x H) TV100-Mini-Gel,20.5 x 10 cm TV200-Breitformat-Mini-Gel und 20.5 x 20 cm TV400-Maxi-Gel-Einheiten | |
20 x 1-mm-Trennblätter, 2 x 0.4-mm-Distanz-Ausrichter und 3 mm-Nylonschlauch mit Innendurchmesser | |
8 cm |
TV100-MC10 Gel Mehrfachgießvorrichtung | |
B x H: 13 x 13.5 cm |