Learn More
Fisherbrand™ Gelgussträger
Bietet eine auslaufsichere Abdichtung der Innenwände.
114.00 € - 489.00 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Platte | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Platte | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10142041
|
Fisherbrand™
|
200 mm | 200 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10569591
|
Fisherbrand™
|
130 mm | 128 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11709665
|
Fisherbrand™
|
300 mm | 250 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10395541
|
Fisherbrand™
|
75 mm | 60 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10479352
|
Fisherbrand™
|
115 mm | 100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Zubehör für horizontale Gelelektrophorese-Einheiten
- Silikondichtungen zur Auskleidung der Gießschale
- Bildet eine auslaufsichere Abdichtung gegen die Innenwände der Laufkammer, wenn die Gießschale 90° in Richtung Elektrophorese gedreht wird.
Spezifikation
Gelgussträger | |
Acryl |