Learn More
Fisherbrand™ Gelgießschalen für TVG-SYS Vari-gel MIDI horizontales Gel-Elektrophoresesystem
Zubehör für Arbeiten mit horizontalen TVG-SYS Vari-gel MIDI Gelelektrophoresesystemen.
90.70 € - 129.00 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Platte | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Platte | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11786155
|
Fisherbrand™
|
100 mm | 100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11796155
|
Fisherbrand™
|
150 mm | 100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11776155
|
Fisherbrand™
|
70 mm | 100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- UV-transparente Gelträger ermöglichen die direkte Platzierung auf einem UV-Transilluminator für die Gelanzeige nach der Färbung
- Asymmetrischer Elektrodenabstand – verhindert eine versehentliche Polaritätsumkehr, sodass kein Probenverlust in den Puffer möglich ist
- Aluminium-Gussgates sorgen für einfaches Gießen des Gels innerhalb oder außerhalb des Tanks. Sie werden in vorgeformte Rillen am Ende des Geltabletts geschoben, die eine sichere Geldichtung gewährleisten
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Gelgussträger | |
100 mm |