Learn More
Fisherbrand™ Gel-gefüllte pH-Elektrode
Artikelnummer. 11789788 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11789788 120 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11789788
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese pH-Elektrode mit einem speziellen Anti-Schock-Epoxidkörper eignet sich ideal für die Messung wässriger Lösungen.
  • PH-Elektrode mit geschliffenem Epoxidkörper
  • pH-Elektrode mit speziellem, stoßfesten Körper aus Epoxid für wässrige Lösungen
Spezifikation
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Beschreibung pH-Elektrode mit speziellem Anti-Schock-Epoxidkörper für wässrige Lösungen.
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Typ pHast Temp
Enthält BNC-Anschluss
Länge (metrisch) 120 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Modell Gelgefüllte pH
pH-Bereich 0 bis 13
Temperaturbereich (metrisch) -5 °C bis +100 °C