Learn More
Fisherbrand™ Pipettenspitzen Gel-Saver V 0, 1-200μl, natur, Spitze 0,2mm VE=200 St.
Die Ladespitze eignet sich für die meisten 20-, 50-, 100- und 200 μl-Pipetten. Fisherbrand™ Flachgel-Pipettenspitzen werden aus natürlichem Polypropylen hergestellt.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Artikelnummer. 11517133
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • 1-200μ l Gelspitze
  • 0.20 mm Spitzendicke
  • Zur Verwendung mit folgenden Systemen: ErgoOne™, Gilson™, Biohit™, Costar™, Eppendorf™, Finnipipette™, Nichiryo™, Oxford-Benchmate™, Rainin™, Socorex™, StarPet™ und Titertek™
Spezifikation
Spezifikation
0.1 bis 200 μl
Gel-Beladung
Polypropylene
Naturfarben
ErgoOne™, Gilson™, Biohit™, Costar™, Eppendorf™