Beschreibung
- Eine praktische und platzsparende Lösung für die Scheibengelelektrophorese und das Elektroblotting.
- Kombinierte Elektrophorese und Blotting - eine Ein-Tank-Lösung für Gleichmäßigkeit bei Scheibengelelektrophorese und Elektro-Blotting
- Gekühlter Vertikaltank mit Gussbasis und Zubehör, Elektro-Blotting-Modul und Zubehör
Spezifikation
Supergekühlter Geltank, komplett | |
Supergekühlter Geltank, Gel-Laufmodul, 2x Klarglasplatten mit 1 mm geklebten Abstandhaltern, 2x gekerbte Glasplatten, 2x1 mm Kamm (24 Proben), 1x Blindplatte, Gießboden mit Dichtungen und Distanzhaltern, internes Blotting-Modul, Druckkassetten und Faserpads (Maxi Geleinheiten 205x200 mm) |