Learn More
Fisherbrand™ Geltablett für RunVIEW™ Mini und Midi horizontale Gelsysteme
Ermöglicht den sicheren Transport zerbrechlicher Gele.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- UV-transparente Tabletts minimieren das Risiko, dass Gele schädlichem Ethidiumbromid ausgesetzt werden
Spezifikation
UV-durchlässig | |
Gelträger | |
RunVIEW Mini und Midi Horizontal-Systeme | |
Rechteckig |