Learn More
Cytiva Gelatine-Sepharose™ 4B-Medium
Artikelnummer. 11544955 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 ml
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11544955 25 ml 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11544955 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17095601
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für die Reinigung oder Erschöpfung von Fibronektin, da Gelatine mit hoher Spezifität an Fibronektin bindet
  • Rindergelatine, gekoppelt mit Sepharose 4B, in einer 4% Agarose-Matrix
  • Liganden-Kopplungsmethode: Aktivierung von Zyanogenbromid
  • Ligandenkonzentration 4.5–8 mg Gelatine/ml Medium
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
  • Stabil im pH-Bereich 3 bis 10 und in Gegenwart aller gängigen Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 ml
Material Gelatin-Sepharose 4 B
Partikelgröße 90 μm
Matrix Affinitätsharz
compliance-icons
Produktidentifikator
  • gelatin sepharose 4B
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol