Learn More
Lonza™ GelBond™ Film für Agarosegele
Beschreibung
- Haftet während des Gießens dauerhaft an Gelen
- Erleichtert die Handhabung von Gelen
- Hilft, dass Gele während des Färbens und Trocknens ihre ursprünglichen Abmessungen behalten
- Erhältlich als Zuschnitte oder Rollenware
Hinweis: Polyesterfolien lassen kein Licht mit einer Wellenlänge unter 310 nm durch und fluoreszieren bei höheren Wellenlängen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Agarosegel-Elektrophorese, Immundiffusion, Fixierung, Färbung, Entfärbung und Trocknungsverfahren |
| Material | Polyester |
| Menge | 100 Blatt |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,007 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.02 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Länge (metrisch) | 20.5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 4.3 Zoll |
| Breite (metrisch) | 11 cm |
| Produkttyp | Agarose-Gel-Folie |