Learn More
Cytiva GelPool
Wird zur Rehydrierung von trockenen Gelen verschiedener Größen verwendet
Marke:  Cytiva 18103158
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10196624
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eine Seite ist ausgelegt für Gele der Größe: Volle Größe (260 x 125 mm), IEF: 10.4 ml, alle anderen: 25 ml
  • Die andere Seite eignet sich für kleinere Gele oder PhastGel-Medien: Halbe Größe (130 x 125 mm), IEF: 5.2 ml; alle anderen: 13 ml
Durchzuführende Arbeiten:
  • Wählen Sie je nach Gelgröße die geeignete Wiederaufquellkammer von GelPool aus.
  • Reinigen Sie GelPool gründlich mit destilliertem Wasser und lassen Sie es trocknen. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel
  • Pipettieren Sie die ausgewählte Gel-Rehydrierungslösung entlang der linken Kante des Geltabletts.
Spezifikation
Spezifikation
Rehydrierung von trockenen Gelen verschiedener Größen
GelPool
1/Pckg.