missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gemcitabine Monophosphate, TRC

Artikelnummer. 30009064
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009064 1 mg 1 Milligramm
30009013 5 mg 5 Milligramm
30007453 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30009064 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG3050051MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 116371-67-6
Summenformel C9 H12 F2 N3 O7 P
Molekulargewicht (g/mol) 343.18
Synonym 5'-Cytidylic acid, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, 2'-Deoxy-2',2'-difluoro-5'-cytidylic acid, 2',2'-difluorodeoxycytidine monophosphate, Gemcitabine 5'-phosphate, Gemcitabine monophosphate
IUPAC-Name [(2R,3R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-4,4-difluoro-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)C2(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Gemcitabine Monophosphate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H12F2N3O7P/c10-9(11)6(15)4(3-20-22(17,18)19)21-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)16/h1-2,4,6-7,15H,3H2,(H2,12,13,16)(H2,17,18,19)/t4-,6-,7-/m1/s1
Formelmasse 343.0381
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.