Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gemfibrozil, 98 %
Artikelnummer. 15713457 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15713457 5 g 5 Gramm
15723457 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15713457 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 461790050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 25812-30-0 | C15H22O3 | 250.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25812-30-0
Summenformel C15H22O3
Molekulargewicht (g/mol) 250.34
MDL-Nummer MFCD00079335
InChI-Schlüssel HEMJJKBWTPKOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym gemfibrozil, lopid, 5-2,5-dimethylphenoxy-2,2-dimethylpentanoic acid, jezil, decrelip, lipur, bolutol, apo-gemfibrozil, gemfibromax, cholespid
PubChem CID 3463
ChEBI CHEBI:5296
IUPAC-Name 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid
SMILES CC1=CC=C(C)C(OCCCC(C)(C)C(O)=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gemfibrozil
Schmelzpunkt 60.0°C to 61.0°C
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Formelmasse 250.33
Reinheit (%) 98%