Learn More
Gemin 3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA552157
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15730111
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MAKLKHFHCR VLISTDLTSR GIDAEKVNLV VNLDVPLDWE TYMHRIGRAG RFGTLGLTVT YCCRGEEENM MMRIAQKCNI NLLPLPDPIP SGLMEECVDW DVEVKAAVHT YGIASVPNQP LKKQIQKIER TLQIQKAHGD H Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 83%, Rat - 84%.
Gemin 3 Polyclonal antibody specifically detects Gemin 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Gemin 3
Polyclonal
Unconjugated
Ddx20
component of gems 3; DDX 20; DDX20; DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 20; DEAD box protein 20; DEAD box protein DP 103; DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 20; DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 20, 103kD; DEAD/H BOX 20; DEAD-box helicase 20; DEAD-box protein DP103; DKFZP434H052; DP 103; Dp103; GEMIN3; Gemin-3; I79_021005; probable ATP-dependent RNA helicase DDX20; putative ATP-dependent RNA helicase DDX20; regulator of steroidogenic factor 1; ROSF-1; SMN-interacting protein
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
11218
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9UHI6
Ddx20
Recombinant protein corresponding to Human Gemin 3