Learn More
Geminin Antibody (8H8), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18358921 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18358921 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18358921 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP315158
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Geminin Monoclonal antibody specifically detects Geminin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Geminin
Anwendungen ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 8H8
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS (pH 7.4), 150mM NaCl, and 50% glycerol.
Gen-Alias Gem, geminin, geminin, DNA replication inhibitor, RP3-369A17.3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Geminin. UniProt ID (O75496).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Nuclear Receptors Coactivators and Corepressors, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51053
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG