Learn More
Geminin Antibody (GMNN/3665), FITC, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18330825 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18330825 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18330825
Marke: Novus Biologicals NBP314128F
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Geminin Monoclonal antibody specifically detects Geminin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Geminin
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon GMNN/3665
Konjugat FITC
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Gem, geminin, geminin, DNA replication inhibitor, RP3-369A17.3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment of human Geminin protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O75496)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Nuclear Receptors Coactivators and Corepressors, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51053
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ