Learn More
Geminin Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18094395 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18094395 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18094395 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB10040826
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Geminin Polyclonal specifically detects Geminin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Western Blot (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Geminin
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2000 - 1:10000, Western Blot (Negative)
Zusammensetzung Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_056979.1
Gen-Alias Gem, geminin, geminin, DNA replication inhibitor, RP3-369A17.3
Gensymbole GMNN
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 50 and 100 of human Geminin DNA replication Inhibitor using the numbering given in entry NP_056979.1 (GeneID 51053).
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51053
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG