Learn More
CPC™ Geschlechtslos AseptiQuik G-Stecker mit MPC Einfügen
Beschreibung
- Wechsel vom offenen Format MPC Komponenten in die geschlossene AseptiQuik Verbindung.
- Ermöglicht es jedem Kunden, das System mit einer einfachen, einzigen Verbindung zu schließen. Gehen Sie von der Abzugshaube/Reinbank in eine allgemeine Fertigungsumgebung.
- Minimierte Platzbeschränkungen durch den Transport in den Biosicherheitsschrank. Wenn die Ausrüstung fixiert ist, kann diese Verbindung die Bewegung des AQG-Konnektors ermöglichen, um einen gesundheitlichen Vorteil zu haben, um die Membranen in die ideale Position zu ziehen.
- Ermöglicht die Modernisierung von Systemen mit MPC zu Systemen mit AQG-Anschlüssen verwenden.
- Kontrollieren Sie Abweichungen bei den Bestands-SKUs, indem Sie unterschiedliche Steckertypen schnell anpassen können, wenn eine MPC verwendet wird, aber eine Verbindung zu einem AseptiQuik G oder umgekehrt.
- Erleichtert die Spezifikationen des Einwegsystems mit einer einteiligen Nummer für beide Hälften der geschlechtslosen Verbindungen des AseptiQuik , Bedienen Sie den MPC mithilfe gesundheitlicher Daumenverriegelungen.
- Intuitive dreistufige Verbindung des AseptiQuik verringert die Möglichkeit eines Bedienerfehlers.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polycarbonat |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1,5 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 38.1 mm |
| Sterilität | Unsteril |
| Material (Dichtung) | Silikon |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Schlauchverbinder |