Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ pYES1L Vector with Sapphire™ Technology
Ein gebrauchsfertiger, 9,3 kb großer, linearisierter BAC⁄YAC-Shuttle-Vektor, der für die Assemblierung von DNA-Fragmenten mit dem GeneArt™ High-Order Gen-Assemblierungssystem verwendet wird
Marke:  Invitrogen™ A13287
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 10048669
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Description
Description
GeneArt™ pYES1L Vektor mit Sapphire Technology™ ist ein gebrauchsfertiger, 9,3 kb linearisierter BAC⁄YAC Shuttle-Vektor, der für die Assemblierung von DNA-Fragmenten mit dem GeneArt™ High-Order Gen-Assemblierungssystem (Kat.-Nr. A13285 & A13286) verwendet wird. Der Vektor kann bis zu 110 kb DNA-Fragmente klonen. Dieses Produkt enthält nur den linearisierten GeneArt™ pYES1L Vektor mit Sapphire Technologie™.
Zu den wichtigsten Merkmalen und Elementen des GeneArt™ pYES1L Vektors mit Sapphire Technologie™ gehören:
  • TRP1 zur Auswahl von Hefetransformanten in Tryptophan-defizientem Medium
  • ARS⁄CEN-Herkunft für eine stabile Aufrechterhaltung des Konstrukts in Hefe
  • F’ für Konjugation
  • oriT zur Erhaltung großer Konstrukte in E.coli
  • Spectinomycin-Resistenz für die Selektion in E.coli
  • 6 praktische und validierte Restriktionsstellen flankieren die Klonierungsregion
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Specifications
Specifications
Spectinomycin
Das Produkt enthält 5 Fläschchen mit linearem GeneArt™ pYES1L Vektor mit Sapphire Technology™ in einer Konzentration von 50 ng⁄ml. Jedes Fläschchen enthält ausreichend Plasmid für 2 Klonierungsreaktionen mit dem GeneART™ High-Order Genetic Assembly System (muss separat bestellt werden).
Lagern Sie das Produkt bei -80 °C.
Der Vektor ist bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar.
Klonierung
Bis zu 10 Fragmente
ARS⁄CEN, oriT
Trockeneis
pYES1L linearisiert
Seamless Cloning
DNA
10 Reaktionen
GeneArt™
TRP1
110 kb insgesamt (Vektor plus alle Einsätze)
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.