Learn More
Invitrogen™ GeneBLAzer™ PPAR alpha UAS-bla HEK 293T Cellular Assay-Kit
GeneBLAzer™ PPAR alpha UAS-bla HEK 293T Cellular Assay-Kit
Marke: Invitrogen™ K1875
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
Der GeneBLAzer™ PPAR-alpha-UAS-bla HEK293T Zell-Assay bietet eine genaue, empfindliche und anwenderfreundliche Methode zur Überwachung der zellulären Reaktion von PPAR alpha auf Arzneimittelkandidaten oder andere Stimuli.Merkmale des GeneBLAzer™ PPAR-alpha-UAS-bla HEK293T Zell-Assays:
Die Zellen
Bei GeneBLAzer™ PPAR-alpha-UAS-bla HEK293T-Zellen ist die Ligandenbindungsdomäne (LBD) des humanen Peroxisom-Proliferator-aktivierten Rezeptor-alpha (PPAR-alpha), fusioniert mit der DNA-bindenden Domäne von GAL4, transient (über BacMam Virus) in die CellSensor™ UAS-bla HEK 293T-Zelllinie transduziert. GeneBLAzer™ UAS-bla HEK293T-Zellen exprimieren stabil ein β-Lactamase-Reportergen unter der Transkriptionskontrolle einer vorgeschalteten Aktivatorsequenz (upstream activator sequence, UAS).
Der Assay
Nach Bindung eines Agonisten an die LBD des GAL4 (DBD)-PPAR-alpha (LBD)-Fusionsproteins bindet das Protein an die UAS und induziert so die Expression von β-Lactamase. Die ratiometrische FRET-Messung des Lebendzell-Substrats reduziert die absoluten und relativen Fehler, die die zugrunde liegende biologische Reaktion von Interesse maskieren können. PPAR-alpha UAS-bla HEK293T-Zellen wurden unter Verwendung variabler Assay-Bedingungen, einschließlich Zellzahl, Stimulationszeit, Substratladezeit, auf ihre Leistungsfähigkeit getestet und für Z' und EC50 Konzentrationen von GW7647 validiert. Weitere Testdaten mit alternativen Stimuli sind ebenfalls verfügbar. Informationen zum Anzeigen der Daten finden Sie im „Validierungspaket“ in den folgenden Dokumenten.
Geschwindigkeit und Anwenderfreundlichkeit
Da PPAR-alpha UAS-bla HEK293T-Zellen transient mit dem BacMam-Virus transduziert werden, können sie ohne zusätzliche Zellkulturschritte in einem Assay eingesetzt werden. Einfach die Zellen wie im Protokoll beschrieben ausplattieren und analysieren.
Bitte senden Sie eine E-Mail an unser Team für Kundenspezifische Dienstleistungen, wenn Sie diese Zellen in kostengünstigen Großmengen beziehen möchten.
Spezifikation
Flüssigstickstoff | |
Fluoreszent | |
GeneBLAzer™ PPAR Alpha UAS-bla HEK293T-Assay-Kit Jedes System enthält ausreichend transducierte Zellen und Substrat, um eine 384-Well-Platte zu beproben. Inhalt: PPAR alpha UAS-bla HEK293T-Zellen, LiveBLAzer™-FRET B/G Ladekit, 70 μg | |
293T (HEK) |
GeneBLAzer™ PPAR alpha UAS-bla HEK 293T Zell-Assay-Kit, 1 Platte, Fluoreszenznachweisverfahren, Zellkern-Reporter Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase)-Reporter, Lagerung in Flüssigstickstoff | |
Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, zellbasierte GPCR-Reporter-Assays | |
1 Platte | |
GeneBLAzer™ PPAR alpha UAS-bla HEK 293T Zell-Assay-Kit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.