Learn More
Invitrogen™ GeneBLAzer™ PPAR gamma DA Assay-Kit
GeneBLAzer™ PPAR gamma DA Assay-Kit
Marke: Invitrogen™ K1419
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
Bei GeneBLAzer™ PPAR-gamma-(Division Arrested)-DA-Zellen und PPAR-gamma-UAS-bla HEK293H-Zellen ist die Ligandenbindungsdomäne (LBD) des humanen Peroxisom-Proliferator-aktivierten Rezeptor-gamma (PPAR-gamma), fusioniert mit der DNA-bindenden Domäne der GAL4, stabil in die GeneBLAzer™ UAS-bla HEK293H-Zelllinie integriert. GeneBLAzer™ UAS-bla HEK293H-Zellen exprimieren stabil ein Beta-Lactamase-Reportergen unter der Transkriptionskontrolle einer Upstream-Aktivator-Sequenz (UAS). Nach Bindung eines Agonisten an die LBD des GAL4 (DBD)-PPAR-gamma (LBD)-Fusionsproteins bindet das Protein an die UAS und induziert so die Expression von Beta-Lactamase. DA-Zellen sind in zwei Konfigurationen erhältlich: Einem Assay-Kit (das Zellen und ausreichend Substrat für die Analyse von einer 384-Well-Platte enthält) und einem Zellröhrchen, das für die Analyse von 10 384-Well-Platten ausreicht. DA-Zellen werden irreversibel mit einer niedrig dosierten Behandlung von Mitomycin C arrestiert und weisen keine offensichtliche Toxizität oder Veränderung der zellulären Signaltransduktion auf. Sowohl PPAR-gamma-DA-Zellen als auch PPAR-gamma-UAS-bla HEK293H-Zellen sind funktionell für Z' und EC50 Konzentrationen von Rosiglitazon validiert. Darüber hinaus wurden PPAR-gamma-UAS-bla HEK293H-Zellen unter variablen Bedingungen auf Assay-Leistung getestet, einschließlich DMSO-Konzentration, Zellzahl und Stimulationszeit.Spezifikation
Flüssigstickstoff | |
Fluoreszent | |
PPAR gamma 293H DA-Zellen, LiveBLAzer™-FRET B/G Ladekit, 70 μg | |
Gehäuse 293H |
GeneBLAzer™ PPAR Gamma DA-Assay Kit, 1 Platte, ∽14,000,000 Zellen/Fläschchen bei Zellen/ml Zellmenge, 293H-Zelllinie, Fluoreszenznachweisverfahren, Zellkern-Reporter Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase)-Reporter, Lagerung in Flüssigstickstoff | |
Zelluläre Bildgebung, Pharmzie und Biopharmzie, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, zielgerichtete adme/tox-Assays, Zellanalyse, zellbasierte Reporterassays, zellbasierte und Lactamase-Assays, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Kernrezeptorbiologie, zellkernbasierte Rezeptor-Reporter-Assays, zielgerichtete ADME/tox-Assays, zelluläre adme-Assays, Zellkern-Reporter-adme-Assays | |
1 Platte | |
GeneBLAzer™ PPAR gamma DA Assay-Kit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.