Learn More
GeneChip™ PrimeView™ Assay für globale Genexpressionsprofile
Artikelnummer. 17123019 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 Arrays
Packungsgröße:
30 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17123019 30 Arrays 30 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17123019 Lieferant ABI Applied Biosystems Lieferanten-Nr. 905400
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Der GeneChip PrimeView Global Gene Expression Profile Assay ermöglicht die Erstellung von Expressionsprofilen mit Schwerpunkt auf etablierten, gut annotierten Inhalten. Pro Probe werden mehr als 36.000 Transkripte und Varianten gemessen.
Die bei der Entwicklung des Arrays verwendeten Sequenzen wurden aus der RefSeq Version 36, der UniGene-Datenbank 219 und menschlichen mRNAs voller Länge von GenBank™ ausgewählt.
Produktmerkmale:
  • Kosteneffiziente, globale Bestätigung der Expression von Pluripotenz-Markern
  • Einfach zu bedienendes Online-Analysewerkzeug
  • Veröffentlichte Methode mit über 15.000 analysierten Proben
  • Zur Verwendung mit GeneChip Scanner 3000
Informationen zum PluriTest Assay
Der PluriTest Assay ist ein Bioinformatik-Assay, der das Transkriptionsprofil einer Probe mit einem umfangreichen Referenzsatz von > 450 Zell-/Gewebetypen vergleicht, einschließlich 223 hESC-Linien, 41 iPSC-Linien, somatischen Zellen und Gewebe. Das Online-Analysewerkzeug bestätigt die Expression von Pluripotenzmarkern über zwei separate Werte: Pluripotenz und Neuheit. Der Pluripotenz-Score informiert den Anwender darüber, wie stark eine modellbasierte pluripotenzbasierte Signatur in den analysierten Proben exprimiert wird. Der Neuheitswert gibt das allgemeine Modell an, das für eine bestimmte Probe geeignet ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Array Genechip Sondenarray; Transkriptomprofilerstellung
Inhalt und Lagerung • Arrays (bei 2–8 °C lagern)
• Aufreinigungsbeads (Modul 2) (Bei 2–8 °C lagern)
• Modul 1 (Bei -5 bis -30 °C lagern)
• PolyA-Kit (Bei -5 bis -30 °C lagern)
• Hybridisierungskit (Bei -5 bis -30 °C lagern)
• Fragmentpuffer (Modul 2) (Bei Raumtemperatur lagern)
Format GeneChip Sondenarray
Produktlinie GeneChip, PrimeView
Menge 30 Arrays
Versandbedingung Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Spezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von Stammzellen