Learn More
BioPharm Universal-Silikonschlauch für die Pumpen FH100 und FH100X
Die Thermo Scientific BioPharm Universal-Silikonschläuche für Peristaltikpumpen sind für die meisten alltäglichen Anwendungen geeignet, wobei Druck, Präzision und Pumpenlebensdauer als nicht prozesskritisch betrachtet werden.
159.70 € - 203.38 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Class VI. FDA 21 CFR 177.2600, Exceeds 3A sanitary standards, European Pharmacopoeia (EP)
Material Thermal-set Rubber, Siloxane Polymers, Amorphous Silica
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft. .
Gesamtlänge (metrisch) 15,2 Mio.
Dicke (metrisch) 1.6mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Flussrate Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Flussrate Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
13501850
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Barnant
72-300-016
3.2mm 6.5 550mL/min Rate . 16 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13591840
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Barnant
72-300-014
1.6mm 2.0 150mL/min Rate . 14 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific BioPharm Universal-Silikonschläuche für Peristaltikpumpen sind für die meisten alltäglichen Anwendungen geeignet, wobei Druck, Präzision und Pumpenlebensdauer als nicht prozesskritisch betrachtet werden.
Bietet eine gute Leistung zu einem wirtschaftlichen Preis.
BioPharm Silikon-Schlauchleitung (platinvernetzt)
  • Getestet für den Betrieb mit Thermo Scientific-Peristaltikpumpen
  • Ultra-glatte Innenoberfläche minimiert Partikeleinschluss
  • Sehr geringer Anteil an extrahierbaren Substanzen mit dokumentierter Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen
  • Ideal für Labor-, Biotech- und pharmazeutische Anwendungen
  • Lieferung als 15,2 m (50 ft.) pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
USP Class VI. FDA 21 CFR 177.2600, Exceeds 3A sanitary standards, European Pharmacopoeia (EP)
50 ft. .
1.6mm
Ultra-smooth inner surface minimizes particle entrapment. Lower absorption; excellent biocompatibility; no leachable additive, DOP, or plasticizers. Very low extractables. Odorless and nontoxic, fungus-resistant. No taste imparted to transported fluids. Weather, ozone, corona, and radiation resistant.
Sterilize by ETO, autoclave, or gamma radiation up to 2.5 Mrad. To autoclave: coil loosely in nonlinting cloth or paper; autoclave at 121┬░C (250┬░F), 1 bar (15 psi) for 30 minutes.
Do not use with concentrated solvents, oils, acids. Relatively high gas permeability.
gut
Thermal-set Rubber, Siloxane Polymers, Amorphous Silica
15,2 Mio.
FH100
-60°C
CO2: 25,147; H2: ----; O2: 4715; N2: 2284
Translucent Clear to Light Amber
232°C