Learn More
Kartell SpA General Purpose Funnel
Beschreibung
Upstand on rim to reduce possible overflow. Ribbed on outside to eliminate back pressure. Hanging eye for storage.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 4 L |
| Material | HDPE |
| Höhe (metrisch) | 238 mm |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Skala | No |
| Sterilität | Non-sterile |
| Produkttyp | Funnel |