missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Universaltrichter
Beschreibung
- Aufkantung am Rand, um möglichen Überlauf zu reduzieren
- Gerippt an der Außenseite, um Gegendruck zu vermeiden
- Hängeschlaufe zur Aufbewahrung
- Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
- Geeignet für eine Vielzahl an Flüssigkeite
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 420 mm |
| Kapazität (metrisch) | 10000 ml |
| Material | HDPE |
| Durchmesser (metrisch) Filter | 57 mm |
| Länge (metrisch) Stiel | 138 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?