Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 150 UV-Vis-Spektralphotometer PROMO
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
A full line of accessories, including automated cell changers and cell holders, sipper, and fiber optic probes are designed to simplify sampling and accommodate high throughput measurements and temperature control. Features data resolution from 0.2 nm to 5 nm.
Features:
- 7-inch high-resolution touchscreen user interface
- Onboard methods, reporting and data export
- Networking capable (Wi-Fi adaptor available)
- Room light resistance for 'open-lid' operation
- Sipper accessory
- Removable, washable sample compartment liner with magnetic placement and hold-down
- Accommodates cells up to 100 mm pathlength
- (Optional) 8-position cell changer with switchable turret
- (Optional) 4-position cell changer (long path cells)
- (Optional) Peltier-thermostatted single cell holder (20 °C - 60 °C)
- (Optional) Accessory for test-tubes up to 25 mm diameter and 150 mm height
Designed for:
- Advanced teaching labs
- R&D departments
- Applications requiring high throughput or temperature control
Spezifikation
Spezifikation
| Basislinienstabilität | ±0,002 A |
| Kammern | Bietet Platz für (optional):8-fach-Küvettenwechsler, 4-fach-Küvettenwechsler (Küvetten mit langem Lichtweg), Küvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 bis 60 °C), Zubehör für Sipper, Verbindungsstück für Faseroptiksonde |
| Anschlüsse | Einzelner USB-A Duplex USB-A Datenexport zum Netzwerk oder PC über USB, Ethernet oder WLAN-USB-Adapter, verfügbar Druckfunktion über USB, Ethernet oder WLAN-USB-Adapter verfügbar |
| Detektortyp | Zwei Silizium-Fotodioden |
| Abmessungen (L x B x H) | 35.5 x 38.5 x 19.5 cm |
| Spektren-Bandbreite | 2 nm |
| Wavelength Range | 190 bis 1100 nm |
| Abweichung | (At 500 nm after 1 hour warmup) < 0.0005 A/hr. |
| Elektrische Anforderungen | Externer AC/DC-Wandler. Automatische Spannungs- und Frequenzeinstellung (Hz), 100/240 V, 50/60 Hz |
| Enthält | UK-Netzkabel |
| Mehr anzeigen |