Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS 180™ UV-Vis Spektralphotometer, EU-Netzkabel
Artikelnummer. 17353910 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Detektortyp:
Zwei Silizium-Fotodioden
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Detektortyp unitSize
17353910 Zwei Silizium-Fotodioden 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17353910 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 840309300PROMO
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Führen Sie UV/VIS-Messungen mit Doppelstrahl und Referenzküvettenposition durch – mit dem Thermo Scientific GENESYS 180 UV/VIS-Spektralphotometer.
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ GENESYS™ 180 UV-Visible Spektralphotometer quantitative UV/VIS-Messungen mit hohem Durchsatz durch, für die ein Doppelstrahl mit einer Referenzküvettenposition erforderlich ist. Diese Plattform ist für Anwenderfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit optimiert und verfügt über einen Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung, WLAN-Vernetzung und ein robustes Design für wiederholte intensive Nutzung. GENESYS Spektralphotometer werden weltweit für ihre Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit geschätzt und erfüllen die gegenwärtigen Erwartungen an fortschrittliche Technologie in einem kompakten, robusten Gehäuse.
Das GENESYS 180 UV/VIS-Spektralphotometer ermöglicht den Doppelstrahlbetrieb für Labore, in denen Anwendungen wie z. B. kinetische Bestimmungen einen Referenzstrahl erfordern. Ein Karussell für acht Küvetten wird standardmäßig für Hochdurchsatzanwendungen mitgeliefert. Da das Spektralphotometer von Raumlicht unbeeinflusst ist, kann es mit offenem Deckel betrieben werden, was die Arbeitsgeschwindigkeit beschleunigt und die Handhabung vereinfacht. Eine vollständige Zubehörpalette, die automatische Küvettenwechsler und Küvettenhalter, Sipper und Faseroptiksonden für Messungen außerhalb der Probenkammer umfasst, wurde entwickelt, um Probentests zu vereinfachen und Messungen mit hohem Durchsatz und Temperaturkontrolle zu ermöglichen.
Merkmale:
  • Doppelstrahl/Referenzküvette
  • Benutzeroberfläche auf hochauflösendem Touchscreen (7 Zoll)
  • Standardmäßiger 8-fach-Küvettenwechsler mit umschaltbarem Revolver
  • Integrierte Methoden, Berichterstellung und Datenexport
  • Netzwerkfähig (WiFi-fähig)
  • Unbeeinflusst von Raumlicht für Betrieb mit offenem Deckel
  • Sipper-Zubehör
  • Fasst Küvetten mit bis zu 100 mm Lichtweg
  • 8-fach-Küvettenwechsler mit umschaltbarem Revolver
  • (Optional) 4-fach-Küvettenwechsler (Küvetten mit langem Lichtweg)
  • (Optional) Einzelküvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 °C bis –60 °C)
  • (Optional) Zubehör für Reagenzgläser bis 25 mm Durchmesser und 150 mm Höhe erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Basislinienstabilität ±0,002 A
Kammern 8-fach-Küvettenwechsler, 4-fach-Küvettenwechsler (Küvetten mit langem Lichtweg), Küvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 bis 60 °C), Zubehör für Sipper; Verbindungsstück für Faseroptiksonde
Anschlüsse Einzelner USB-A
Duplex USB-A
Datenexport an Netzwerk oder PC über USB, Ethernet oder WLAN
Beschreibung GENESYS 180 UV/Vis-Spektralphotometer
Detektortyp Zwei Silizium-Fotodioden
Display Hochauflösender 7 Zoll-Farb-Touchscreen,neigbar, 800 x 1280 Pixel
Abmessungen (L x B x H) 35,5 x 38,5 x 19,5 cm
Spektren-Bandbreite 2 nm
Wavelength Range 190 bis 1100 nm
Abweichung (Bei 500 nm nach 1 Stunde Aufwärmen) < 0,0010 A/h
Elektrische Anforderungen Externer AC/DC-Wandler, Spannung und Frequenz (Hz) automatisch ausgewählt, 100 bis 240 V, 50/60 Hz
Tastenfeld Touchscreen
Lebensdauer der Lampe > 5 Jahre typisch, 3 Jahre garantiert
Geräuschpegel (RMS bei 500 nm 60 aufeinander folgenden Messungen) ≤0,00020 A bei 0 A bei 260 und 500 nm ≤0,00030 A bei 1 A bei 260 und 500 nm ≤0,00040 A bei 2 A bei 260 und 500 nm
Optische Konstruktion Doppelstrahl
Photometrische Genauigkeit ±0,002 A bei 0,5 A; ±0,004 A bei 1,0 A; ±0,008 A bei 2,0 A
Photometrische Wiederholbarkeit ±0,001 A bei 1 A, gemessen bei 1,0 A bei 546 nm
Scan-Geschwindigkeit Langsam, mittel und schnell – bis zu 1.600 nm/min
Streulicht < 1,0 % T 198 nm (KCl), < 0,05 % T bei 220 nm (NaI), < 0,03 % T bei 340 nm (NaNO2)
Wellenlängengenauigkeit ±0,5 nm
Wellenlängen-Datenintervall 0,1 nm, 0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit <± 0,2 nm
Gewicht (metrisch) 7,5 kg