missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scientific Industries Genie Clip-Platte

Artikelnummer. 11341454
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 Mikrozentrifugenröhrchen/Platte
3 x Reagenzgläser/Platte mit 28 bis 30 mm Durchmesser
6 x Reagenzgläser/Platte mit 15 bis 17 mm Durchmesser
Verpackungsmenge:
6 Klemmplatten
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Verpackungsmenge unitSize
11341454 6 x Reagenzgläser/Platte mit 15 bis 17 mm Durchmesser Je 1 6 Stück
10112172 3 x Reagenzgläser/Platte mit 28 bis 30 mm Durchmesser Je 1 1 Stück
10086291 6 x Reagenzgläser/Platte mit 15 bis 17 mm Durchmesser 6 Klemmplatten 1 Stück
10468052 12 Mikrozentrifugenröhrchen/Platte Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11341454 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 83041443
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Genie Clip-Platte ist ein Zubehör für dieModelle Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie und Rotator Genie.

  • Klemmplatte aus Edelstahl zum Fixieren von Röhrchen
  • Auswählbar:3 Röhrchen (28 bis 30 mm Außendurchm.), 6 Röhrchen (15 bis 17 mm Außendurchm.) oder 12 Mikroröhrchen
  • An der Magnetplattform dürfen maximal 8 Klemmplatten, 4 pro Seite, für die Verwendung mit Roto-Shake Genie, Enviro-Genie oder Incubator Genie befestigt werden.
  • An der Magnetplattform können maximal 12 Klemmplatten, 6 pro Seite, für die Verwendung mit dem Rotator Genie befestigt werden.

Spezifikation

Aufnahmevermögen 6 x Reagenzgläser/Platte mit 15 bis 17 mm Durchmesser
Röhrchengröße 15 bis 17 mm Durchmesser
Produkttyp Klemmplatte
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B) 14 x 7,6 cm (5,5 x 3 in.)
Zur Verwendung mit (Geräte) Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie und Rotator Genie
Anzahl Positionen 6
Verpackungsmenge Je 1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privatlivspolitik.