Learn More
Genistein-2',6'-d2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Genistein-2',6'-d2 |
| CAS | 315204-48-9 |
| Summenformel | C15 2H2 H8 O5 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | Genistein-2',6'-D2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H/i1D,2D |
| SMILES | [2H]c1cc(O)cc([2H])c1C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O |
| IUPAC-Name | 3-(2,6-Dideuterio-4-Hydroxyphenyl)-5,7-diHydroxychromen-4-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 272.25 |
| Formelmasse | 272.0654 |