Learn More
Jenway™ Zubehör für Spektralphotometer der Genova Serie, Mikroküvettenhalter
Artikelnummer. 15717567
Change view
Click to view available options
Typ:
Mikroküvettenhalter
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
15717567 Mikroküvettenhalter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15717567 Lieferant Jenway™ Lieferanten-Nr. 8305606
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Teile und Zubehör zur Erweiterung der Analysefunktionen oder zur Vereinfachung der Tests.
  • Zubehör
  • Für die Verwendung mit Spektralphotometern der Genova Serie
Spezifikation
Beschreibung 10 x 10 mm quadratisch, 8,5 mm Strahlhöhe
Typ Mikroküvettenhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektralphotometer der Genova-Serie