Learn More
Gepirone, TRC
Artikelnummer. 30399087
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30399087 100 mg
30405616 10 mg
30391845 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30399087 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG365000100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83928-76-1
Summenformel C19 H29 N5 O2
Molekulargewicht (g/mol) 359.47
Synonym 2,6-Piperidinedione, 4,4-dimethyl-1-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-, 4,4-Dimethyl-1-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-2,6-piperidinedione, Gepirone
IUPAC-Name 4,4-dimethyl-1-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]piperidine-2,6-dione
SMILES CC1(C)CC(=O)N(CCCCN2CCN(CC2)c3ncccn3)C(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gepirone
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H29N5O2/c1-19(2)14-16(25)24(17(26)15-19)9-4-3-8-22-10-12-23(13-11-22)18-20-6-5-7-21-18/h5-7H,3-4,8-15H2,1-2H3
Formelmasse 359.2321