Learn More
Geranylbutyrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Geranyl Butyrate |
| CAS | 106-29-6 |
| Summenformel | C14H24O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | AG 76, Geranyl Butanoate, Geranyl Butyrate, Geranyl n-Butyrate, NSC 46146, NSC 70177, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl Butyrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H24O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,10H,5-7,9,11H2,1-4H3/b13-10+ |
| SMILES | CCCC(OC/C=C(CC/C=C(C)\C)\C)=O |
| IUPAC-Name | (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ylbutyrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 224.34 |
| Formelmasse | 224.1776 |