Learn More
Germacrone (>90%), TRC
Artikelnummer. 30388910
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30388910 10 mg
30395622 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30388910 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG36775510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6902-91-6
Summenformel C15 H22 O
Molekulargewicht (g/mol) 218.33
Synonym 3,7-Cyclodecadien-1-one, 3,7-dimethyl-10-(1-methylethylidene)-, (3E,7E)-, 3,7-Cyclodecadien-1-one, 3,7-dimethyl-10-(1-methylethylidene)-, (E,E)-, Germacra-3,7(11),9-trien-6-one, (E,E)- (8CI), Germacrone (6CI,7CI), (3E,7E)-3,7-Dimethyl-10-(1-methylethylidene)-3,7-cyclodecadien-1-one, (E,E)-Germacrone, Germacron
IUPAC-Name (3E,7E)-3,7-dimethyl-10-propan-2-ylidenecyclodeca-3,7-dien-1-one
SMILES CC(=C1C\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC1=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germacrone
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H22O/c1-11(2)14-9-8-12(3)6-5-7-13(4)10-15(14)16/h7-8H,5-6,9-10H2,1-4H3/b12-8+,13-7+
Formelmasse 218.1671