Learn More
Germanium(IV)-Ethoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11306988
426.02 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14165-55-0
MFCD00015121
Germanium tetraethoxide; Tetraethoxygermane
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14165-55-0
MFCD00015121
Germanium tetraethoxide; Tetraethoxygermane
It is a sol-gel intermediate for optical fibers and photosensitive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Germanium(IV) ethoxide
Schmelzpunkt -72°C
Farbe Farblos
Dichte 1.14 g/mL
Siedepunkt 185.5°C
Flammpunkt 49°C (121°F)
Geruch Alcohol-like
Strukturformel Ge(OC2H5)4
Brechungsindex 1.407
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in anhydrous alcohol and benzene; Hydrolyzes in water
Formelmasse 252.84
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig