missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aalborg™ GFC-Adapter
Das Aalborg™ Netzteil ist eine Komponente, die mindestens eine elektronische Last mit Strom versorgt.
Marke: Aalborg™ PS-GFC-230EU-2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15000kg
Beschreibung
- Zubehör für DFM, GFM oder GFC
- 230 VAC EU- Stecker12 VDC
- Spannungsversorgung
Spezifikation
230 V | |
Gasmassendurchflussregler | |
Adapter | |
230 V |