missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GFER Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15642555
Change view
Click to view available options
Menge:
400 μL
Packungsgröße:
400 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15642555 400 μL 400 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15642555 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA548256

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GFER Polyclonal Antibody for Western Blot, Flow

Isoform 1: FAD-dependent sulfhydryl oxidase that regenerates the redox-active disulfide bonds in CHCHD4/MIA40, a chaperone essential for disulfide bond formation and protein folding in the mitochondrial intermembrane space. The reduced form of CHCHD4/MIA40 forms a transient intermolecular disulfide bridge with GFER/ERV1, resulting in regeneration of the essential disulfide bonds in CHCHD4/MIA40, while GFER/ERV1 becomes re- oxidized by donating electrons to cytochrome c or molecular oxygen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GFER
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gen Gfer
Gen-Zugriffsnummer P55789, P56213
Gen-Alias ALR; Augmenter of liver regeneration; ERV1; ERV1 homolog; erv1-like growth factor; FAD-linked sulfhydryl oxidase ALR; Gfer; growth factor, augmenter of liver regeneration; growth factor, erv1 (S. cerevisiae)-like (augmenter of liver regeneration); growth factor, erv1 homolog; growth factor, erv1-like (augmenter of liver regeneration); hepatic regenerative stimulation substance; Hepatopoietin; hepatopoietin protein; HERV1; HPO; HPO1; HPO2; HSS; MNCb-0663
Gensymbole Gfer
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen KLH conjugated synthetic peptide between 173-202 amino acids from the C-terminal region of human GFER.
Reinigungsverfahren Ammonium sulfate precipitation
Menge 400 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11692, 2671
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.