Learn More
GFOD2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA559360
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15717221
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: PVSMAASFED GLYMQSVVDA IKRSSRSGEW EAVEVLTEEP DTNQNLCEAL QRNNL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 91%.
GFOD2 Polyclonal antibody specifically detects GFOD2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
GFOD2
Polyclonal
Unconjugated
GFOD2
5730466C23Rik; GFOD2; glucose-fructose oxidoreductase domain containing 2; glucose-fructose oxidoreductase domain-containing protein 2; RGD1311198; UNQ9430/PRO34691
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
81577
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q3B7J2
GFOD2
Recombinant protein corresponding to Human GFOD2