Learn More
IBA Lifesciences GFP-Strep-tag control protein
GFP-Strep-tag control protein for Strep-Tactin™ and Strep-Tactin™XT applications
Marke:  IBA Lifesciences 2-1007-005
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15503077
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • GFP control protein consisting of the green fluorescent protein (GFP) C-terminally tagged with the Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™.
  • It is suitable for test purifications, detections, and immobilizations with Strep-Tactin™ or Strep-Tactin™XT.  
Spezifikation
Spezifikation
0.5 mL
500 μg of a 30 kDa protein
Twin-Strep-tag™