Learn More
GFPT2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563363
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15711142
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MSEDRISLQN RRQEIIRGLR SLPE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 96%.
GFPT2 Polyclonal antibody specifically detects GFPT2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
GFPT2
Polyclonal
Unconjugated
GFPT2
AI480523; D-fructose-6-phosphate amidotransferase 2; GFAT; GFAT 2; GFAT2; GFPT2; glucosamine--fructose-6-phosphate aminotransferase [isomerizing] 2; glutamine fructose-6-phosphate transaminase 2; glutamine: fructose-6-phosphate aminotransferase 2; glutamine:fructose 6 phosphate amidotransferase 2; glutamine:fructose-6-phosphate amidotransferase 2; glutamine--fructose-6-phosphate aminotransferase [isomerizing] 2; glutamine-fructose-6-phosphate transaminase 2; Hexosephosphate aminotransferase 2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9945
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O94808
GFPT2
Recombinant protein corresponding to Human GFPT2