missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GFRA2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | GFRA2 |
---|---|
Konzentration | 0.23 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896475
|
Proteintech
55038-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886475
|
Proteintech
55038-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This antibody is specific to GFRA2.
GFRa-2 binds NTN and mediates activation of RET receptor tyrosine kinase by both NTN and GDNF. Thus, NTN, GFRa-2, and the Ret PTK form a complex to transduce NTN signal and to mediate NTN function.Spezifikation
GFRA2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
O00451, O08842 | |
Gfra2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
14586, 2675 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
GFRA2 |